Learn More
BD Antisueros de vibrio cholerae de Difco™
Código de producto. p-3202887
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero de vibrio cholerae Ogawa
Antisuero de vibrio cholerae polivalente
Vibrio cholerae Inaba
Tamaño de la unidad:
3 ml
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11792784 Vibrio cholerae Inaba 3 ml
11722794 Antisuero de vibrio cholerae Ogawa 3 ml
11742794 Antisuero de vibrio cholerae polivalente 3 ml
3 options
Código de producto. 11792784
Marca: BD 224301
Antisueros de vibrio cholerae de estándar de oro de reacción rápida
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos U a Z
  • Subtipo: Vibrio cholerae
  • Tipo: Antisueros
  • Liofilizado, rehidrar a 3 ml
  • Reactivo suficiente para 20 pruebas de portaobjetos
  • Disponible con 3 diferentes tipos de antisuero y anticuerpos O.
  • Vida útil: 1095 días
Suero de conejo para la prueba de aglutinación en portaobjetos
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Tipo de producto Vibrio cholerae Inaba
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.