Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
Marca:  BD 224311
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11722794
  • 170.00€ / 3 ml
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos U a Z
  • Subtipo: Vibrio cholerae
  • Tipo: Antisueros
  • Liofilizado, rehidrar a 3 ml
  • Reactivo suficiente para 20 pruebas de portaobjetos
  • Disponible con 3 diferentes tipos de antisuero y anticuerpos O.
  • Vida útil: 1095 días
Suero de conejo para la prueba de aglutinación en portaobjetos
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Antisuero de vibrio cholerae Ogawa
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Ogawa, 3 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide