Learn More
BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
Código de producto. 11762814
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero de Salmonella O Factor 14
Antisuero de Salmonella O Factor 2
Antisuero de Salmonella O Factor 20
Antisuero de Salmonella O Factor 27
Antisuero de Salmonella O Factor 4, Grupo B
Antisuero de Salmonella O Factor 5, Grupo B
Antisuero de Salmonella O Factor 9, Grupo D
Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12
Antisuero de Salmonella O Grupo G Factores 13, 22
Antisuero de Salmonella O Grupo H Factores 1, 6, 14, 24, 25
Antisuero de Salmonella O Grupo L Factor 21
Antisuero de Salmonella O Grupo O Factor 35
Antisuero de Salmonella O Poly A, Grupos A, B, D, E1, E2, E3, E4 y L
Antisuero de Salmonella O Poly B, Grupos C1, C2, F, G y H
Antisuero de Salmonella O Poly C, Grupos I, J, K, M, N y O
Antisuero de Salmonella O Poly D, Grupos P, Q, R, S, T y U
Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z
Antisuero de Salmonella O Poly F, grupos 51-55
Antisuero de Salmonella O Poly G, grupos 56 a 61
Antisuero de Salmonella O factores 4, 5, grupo B
Antisuero de Salmonella O grupo F factor 11
Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34
Antisuero de «Salmonella» O grupo E1 factor 3, 10
Antisuero para Salmonella O, Grupo J, Factor 17
Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28
Antisuero para Salmonella O, Grupo N, Factor 30
Factor antisuero 10 de Salmonella O, grupo E1
Factor antisuero 15 de Salmonella O, grupos E2 y E3
Factor antisuero 19 de Salmonella O, grupo E4
Factor antisuero 22 de Salmonella O, grupo G1
Factor antisuero 23 de Salmonella O, grupo G2
Factor antisuero 34 de Salmonella O, grupo E3
Factor antisuero 8 de Salmonella O, grupos C2 y C3
Tamaño de la unidad:
3 ML
3 ml
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11762814 Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z 3 ml
11768153 Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28 3 ml
11788153 Antisuero para Salmonella O, Grupo N, Factor 30 3 ML
11758153 Antisuero para Salmonella O, Grupo J, Factor 17 3 ml
17312361 Antisuero de Salmonella O Grupo G Factores 13, 22 cada uno
17322361 Antisuero de Salmonella O Grupo H Factores 1, 6, 14, 24, 25 cada uno
11742804 Antisuero de Salmonella O Grupo O Factor 35 3 ml
11792844 Antisuero de Salmonella O Factor 14 3 ML
11722804 Antisuero de Salmonella O Grupo L Factor 21 3 ml
11782904 Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12 3 ml
11792734 Factor antisuero 10 de Salmonella O, grupo E1 3 ml
11702744 Factor antisuero 15 de Salmonella O, grupos E2 y E3 3 ml
11712744 Factor antisuero 19 de Salmonella O, grupo E4 3 ML
17302361 Antisuero de Salmonella O grupo F factor 11 cada uno
11748153 Factor antisuero 34 de Salmonella O, grupo E3 3 ml
11732814 Antisuero de Salmonella O Poly B, Grupos C1, C2, F, G y H 3 ml
11772804 Antisuero de Salmonella O Poly A, Grupos A, B, D, E1, E2, E3, E4 y L 3 ml
11742814 Antisuero de Salmonella O Poly C, Grupos I, J, K, M, N y O 3 ml
11752814 Antisuero de Salmonella O Poly D, Grupos P, Q, R, S, T y U 3 ml
11742844 Antisuero de Salmonella O Poly F, grupos 51-55 3 ml
11702854 Antisuero de Salmonella O Factor 20 3 ml
11772844 Antisuero de Salmonella O Factor 4, Grupo B 3 ml
11752844 Antisuero de Salmonella O Poly G, grupos 56 a 61 3 ml
11782844 Antisuero de Salmonella O Factor 5, Grupo B 3 ml
11752854 Factor antisuero 23 de Salmonella O, grupo G2 3 ml
11742854 Factor antisuero 22 de Salmonella O, grupo G1 3 ml
11772854 Antisuero de Salmonella O Factor 27 3 ml
11792874 Antisuero de Salmonella O Factor 2 3 ml
11702884 Antisuero de Salmonella O factores 4, 5, grupo B 3 ml
11722884 Factor antisuero 8 de Salmonella O, grupos C2 y C3 3 ml
11732884 Antisuero de Salmonella O Factor 9, Grupo D 3 ml
11792904 Antisuero de «Salmonella» O grupo E1 factor 3, 10 3 ml
17342361 Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34 cada uno
33 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 11762814
Marca: BD 225381
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Las especies de Salmonella causan una variedad de enfermedades humanas llamadas salmonelosis. El rango de la enfermedad va desde una gastroenteritis leve autolimitante hasta formas más graves, posiblemente con bacteriemia o fiebre tifoidea, que pueden poner en peligro la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y la identificación del serotipo correcto son esenciales. Estos antisueros ayudan a detectar tales serotipos y los antígenos de control de calidad comprueban su rendimiento.
  • Antisueros policlonales liofilizados de conejo
  • Polivalente, específico para antígenos somáticos
  • Las reacciones cruzadas son posibles porque los serogrupos pueden compartir antígenos de grupos no principales
  • Cuando se rehidrata correctamente y se utiliza como se recomienda, cada vial contiene suficiente reactivo para 60 pruebas
  • Para uso diagnóstico in vitro.
  • con aproximadamente 0,2 % de azida sódica como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Tipo de producto Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vial Sal O Antiserum Poly E Lyophilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide