Learn More
BD Agar R2A BD™ Difco™
Descripción
El agar R2A se ha desarrollado para recuentos en placas bacteriológicas de agua potable tratada. Un medio con pocos nutrientes, como el agar R2A, en combinación con una temperatura de incubación más baja y un tiempo de incubación más largo estimula el crecimiento de bacterias estresadas y tolerantes al cloro.
Los medios nutricionalmente ricos, como el agar para recuento en placa, favorecen el crecimiento de bacterias de crecimiento rápido, pero pueden suprimir las bacterias de crecimiento lento o estresadas que se encuentran en el agua tratada. En comparación con los medios nutricionalmente ricos, se ha informado de que el agar R2A mejora la recuperación de bacterias estresadas y tolerantes al cloro de los sistemas de agua potable.
- Se recomienda para métodos estándar de placa de vertido, placas de distribución y filtro de membrana para recuentos en placa de bacterias heterotróficas.
- Diseñado para su uso solo con bacterias comprometidas presentes en el agua potable tratada.
- El extracto de levadura proporciona una fuente de oligoelementos y vitaminas.
- La peptona y los ácido Casamino proporcionan nitrógeno, vitaminas, aminoácidos, carbono y minerales.
- La dextrosa sirve como fuente de carbono.
- El almidón soluble ayuda a la recuperación de organismos con lesiones al absorber subproductos metabólicos tóxicos.
- El piruvato sódico aumenta la recuperación de las células estresadas.
- El fosfato potásico se utiliza para equilibrar el pH y proporcionar fosfato.
- El sulfato de magnesio es una fuente de cationes divalentes y sulfato.
- El agar es el agente solidificante.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
COMPF, EPA, SMWW
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, EPA, SMWW |
| Color | Beige claro |
| Formulario | Deshidratado (flujo libre, homogéneo) |
| Tipo de medios | Agar R2A |
| Tipo de producto | Agar R2A |
| Formulación | Extracto de levadura 0,5 g/l, proteosa peptona n.º 3 0,5 g/l, ácidos casamino 0,5 g/l, dextrosa 0,5 g/l, almidón soluble 0,5 g/l, piruvato de sodio 0,3 g/l, fosfato dipotásico 0,3 g/l, sulfato de magnesio 0,05 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio con pocos nutrientes para la enumeración y el cultivo de bacterias del agua potable |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |