Learn More
BD Suplemento antimicrobiano Oxford modificado Difco™
Click to view available options
:
Suplemento antimicrobiano Oxford modificado; BD Difco; 10 ml
Descripción
Aplicaciones:
Se utiliza con la base de medio Oxford
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Aditivo | Suplemento antimicrobiano Oxford modificado |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Base de medio Oxford |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 10 mL |