Learn More
BD Enriquecimiento de Leptospira Difco™ EMJH
Código de producto. 11703523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 × 100 ml
Tamaño de la unidad:
600 ml
11703523 6 × 100 ml 600 ml
1 options
Código de producto. 11703523
Marca: BD 279510
Edge
Se utiliza con la base de medio de Leptospira EMJH para el cultivo de Leptospira. El enriquecimiento de Leptospira BD™ Difco™ EMJH es un aditivo de medios liofilizado. La solución contiene albúmina, polisorbato 80 y factores de crecimiento adicionales para Leptospira.
El medio basal y el enriquecimiento se preparan de acuerdo con las formulaciones descritas por Ellinghausen y McCullough, modificadas por Johnson y Harris (sustituyendo el medio de suero de conejo por polisorbato 80 y albúmina). El medio de Leptospira EMJH se recomienda para el aislamiento clínico de «Leptospira» en muestras clínicas y muestras ambientales. El medio de enriquecimiento contiene albúmina, polisorbato 80 y factores de crecimiento adicionales para «Leptospira».
  • La suma de la base y el enriquecimiento de Leptospira ofrece una buena respuesta de cultivo para:
    «Leptospira interrogans» (serotipo «australis») 23605,
    «Leptospira interrogans» (serotipo «canicola») 23470
    «Leptospira kirschneri» (serotipo «grippotyphosa») 23604
  • Añada 100 ml de enriquecimiento a una solución de 900 ml de agua purificada más 2,3 g de base de medio
  • Contenido de agua: 89,4%
  • Presión de vapor (a 20 °C): 17 mm de Hg (23,0 hPa)
  • Soluble en agua
En 1886, Adolf Weil describió las primeras infecciones leptospirales reconocidas en humanos. Estos casos fueron causados por «Leptospira icterohaemorrhagiae» y la enfermedad se denominó posteriormente enfermedad de Weil. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica, con infección que suele ser el resultado de la exposición directa o indirecta a la orina de animales leptospirúricos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 11014, SMWW
Color Ámbar de medio a oscuro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Enriquecimiento para «Leptospira»
Formulario Liofilizado
Formulación Albúmina, polisorbato 80 y factores de crecimiento adicionales para «Leptospira»
Para utilizar con (aplicación) Base de medio de Leptospira EMJH
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 6 × 100 ml