missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Enriquecimiento de agar para Legionella de Difco™

Código de producto. 11788802
Change view
Click to view available options
:
Enriquecimiento de agar para Legionella; BD Difco; 5 ml
Código de producto.
11788802 Enriquecimiento de agar para Legionella; BD Difco; 5 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11788802

Marca: BD 233901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aplicaciones:

Se utiliza con base de agar de Legionella para el aislamiento de Legionella

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Enriquecimiento de agar para Legionella
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Base de agar para Legionella para el aislamiento de Legionella
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 5 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.