Learn More
BD Portaobjetos de contacto Difco™ HYcheck™: número total
Código de producto. 11743563
Change view
Click to view available options
:
Recuento total Hycheck; 10 unidades
Código de producto.
11743563 Recuento total Hycheck; 10 unidades
1 options
Código de producto. 11743563
Marca: BD 290005
Para el control de aceites de corte y agua de proceso. Los portaobjetos de contacto BD Difco™ HYcheck™: número total se han diseñado para análisis medioambientales.
  • Diseñado para análisis medioambientales
  • Doble cara con agar para recuento en placa y agar para recuento en placa con TTC
  • La paleta con bisagra se flexiona para facilitar el muestreo
Información de órdenes
Diez unidades por pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Sólido
Origen de fabricación Estados Unidos
Formulación Digestión pancreática de caseína 5 g/l, extracto de levadura 2,5 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la contaminación microbiológica de superficies o líquidos
Tipo de empaquetado Portaobjetos
Cantidad 10 U