Learn More
BD Reactivos de anticuerpos fluorescentes Difco™
Código de producto. 11750234
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
FA Bordetella Parapertussis
FA Bordetella Pertussis
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11750234 FA Bordetella Pertussis cada uno
11722784 FA Bordetella Pertussis 5 ml
11732784 FA Bordetella Parapertussis 5 ml
3 options
Código de producto. 11750234
Marca: BD 223591
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reactivos conjugados con FITC o rodamina para que las reacciones sean visibles bajo la luz fluorescente
  • Reactivos conjugados con FITC o rodamina para que las reacciones sean visibles bajo la luz fluorescente
  • Para su uso en la identificación de fluorescencia directa
Información de órdenes
In 5mL vials.
Especificaciones
Tipo de producto FA Bordetella Pertussis
Cantidad 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Técnica directa de determinación fluorescente de anticuerpos para la identificación de Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis