Learn More
BD Glucosa dextrosa BD™ Difco™, anhidro
Descripción
La D-glucosa es un azúcar simple que circula en la sangre de los animales como azúcar en la sangre, y se produce en las plantas durante la fotosíntesis. Es una fuente importante de energía para la respiración celular. La glucosa se almacena como almidón en las plantas y como glucógeno en los animales.
- CAS: 50-99-7
- N.º EC: 200-075-1
- Fórmula química: C6H12O6
- Masa molar: 180,16g/mol
- Sinónimo: azúcar de sangre
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Aditivo | Dextrosa glucosa |
| Formulario | Sólido anhidro |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo microbiológico |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |