Learn More
BD Caldo Difco™ YPD
Descripción
Los métodos generales de la genética de levaduras especifican que se utilice el medio de extracto de levadura de peptona y dextrosa (YPD) para cultivar Saccharomyces cerevisiae y otras levaduras. Las levaduras crecen bien en un medio mínimo que solo contenga dextrosa y sales. Añadir un hidrolizado de extracto celular de proteínas y levadura permite una proliferación más rápida de modo que las células se dividen cada 90 minutos durante la fase de proliferación exponencial o logarítmica.
- La peptona actúa como fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales
- El extracto de levadura aporta vitaminas del complejo B, que estimulan la proliferación bacteriana
- La dextrosa es la fuente de carbohidratos
- pH (6,5% de solución, 25 °C): 6,5 ± 0,2
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de YPD |
| Tipo de producto | Caldo de levadura peptona dextrosa |
| Formulación | 10 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de peptona, 20 g/l de dextrosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento y la propagación de levaduras en procedimientos de microbiología molecular |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2 kg |