Learn More
BD Agar Difco™ YPD
Código de producto. p-4901518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11728882 500 g Frasco 500 GR
1 options
Código de producto. 11728882 Proveedor BD N.º de proveedor 242720
Se utiliza para el mantenimiento y la propagación de levaduras. El agar BD™ Difco™ YPD es un polvo deshidratado para preparar medios de cultivo en procedimientos de biología molecular.
Los métodos generales de la genética de levaduras especifican que se utilice el medio de extracto de levadura de peptona y dextrosa (YPD) para cultivar Saccharomyces cerevisiae y otras levaduras. Las levaduras crecen bien en un medio mínimo que solo contenga dextrosa y sales. Añadir un hidrolizado de extracto celular de proteínas y levadura permite una proliferación más rápida de modo que las células se dividen cada 90 minutos durante la fase de proliferación exponencial o logarítmica.
  • La peptona actúa como fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales
  • El extracto de levadura aporta vitaminas del complejo B, que estimulan la proliferación bacteriana
  • La dextrosa es la fuente de carbohidratos
  • El agar actúa como agente solidificante
  • pH (6,5% de solución, 25 °C): 6,5 ± 0,2
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Polvo deshidratado
Tipo de medios agar YPD
Tipo de producto Agar de levadura peptona dextrosa
Formulación 10 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de peptona, 20 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Para el mantenimiento y la propagación de levaduras en procedimientos de microbiología molecular
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g