Learn More
BD Base nitrogenada de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio Difco™
Código de producto. p-4901495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11733014 10 kg Balde 10 Kg
11743014 100 g Frasco 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11733014 Proveedor BD N.º de proveedor 233510
Se utiliza en genética molecular para clasificar levaduras en función de los requisitos de carbono y nitrógeno. La base nitrogenada de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio BD™ Difco™ se prepara de acuerdo con las fórmulas de Wickerham.
Los medios con base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio se incluyen en muchas aplicaciones para el estudio de levaduras en genética molecular. Las levaduras son unicelulares, eucariotas; células que brotan generalmente con forma redonda a ovalada o alargada. Se multiplican principalmente por la producción de blastoconidias (brotes). Las colonias de levadura son húmedas y cremosas o de textura lisas a membranosa. Las levaduras se consideran patógenos oportunistas.
  • Contiene todos los nutrientes esenciales y las vitaminas necesarias para el cultivo de levaduras y son una fuente de nitrógeno y carbohidratos
  • Carece de los aminoácidos histidina, metionina y triptófano, y sulfato de amonio
  • Se prepara según la modificación de Guenter de la formulación Wickerman de la base de nitrógeno de levadura
  • Presenta una buena respuesta de cultivo a Kloeckera apiculata 9774 y Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,17% de solución, 25 °C): 4,5 ± 0,2
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Color Beige amarillento claro
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Polvo deshidratado
Tipo de medios base de nitrógeno de levadura
Tipo de producto Base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos y sulfato de amonio
Formulación Fórmula aproximada por litro:
  • Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato cálcico, 2 μg/l de ácido fólico, 2000 μg/l de inositol, 400 μg/l de niacina, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 400 μg/l de clorhidrato de piridoxina, 200 μg/l de riboflavina, 400 μg/l de clorhidrato de tiamina
  • Compuestos que suministran oligoelementos: 500 μg/l de ácido bórico, 40 μg/l de sulfato de cobre, 100 μg/l de yoduro de potasio, 200 μg/l de cloruro férrico, 400 μg/l de sulfato de manganeso, 200 μg/l de molibdato sódico, 400 μg/l desulfato de cinc
  • Sales: 1,0 g de fosfato monopotásico, 0,5 g de sulfato de magnesio, 0,1 g de cloruro sódico, 0,1 g de cloruro cálcico
Para utilizar con (aplicación) Para la clasificación de las levaduras sobre la base de características coloniales y la morfología celular
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 10 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride