Learn More
BD Base nitrogenada de levadura sin aminoácidos Difco™
Código de producto. 11753573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
2 kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2 KG
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11753573 100 g Frasco 100 g
11733573 2 kg Balde 2 KG
11743573 10 kg Balde 10 Kg
17234363 100 g Frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11753573 Proveedor BD N.º de proveedor 291940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para clasificar levaduras basadas en requisitos de aminoácidos y carbohidratos. La base nitrogenada de levadura sin aminoácidos BD™ Difco™ es un medio de cultivo deshidratado que se utiliza en muchas aplicaciones de genética molecular. Preparado según las fórmulas de Wickerham.
La base nitrogenada de levadura sin aminoácidos contiene todas las sales inorgánicas y vitaminas esenciales necesarias para el cultivo de levaduras, excepto histidina, metionina, triptófano y una fuente de carbohidratos.
  • Se prepara según la modificación de Guenter de la formulación Wickerman de la base de nitrógeno de levadura
  • Buena respuesta de cultivo con «Kloeckera apiculata» 9774 y «Saccharomyces cerevisiae» 9080
  • pH (0,67% de solución, 25 °C): 5,4 ± 0,2
Las levaduras son unicelulares, eucariotas; células que brotan generalmente con forma redonda a ovalada o alargada. Se multiplican principalmente por la producción de blastoconidias (brotes). Las colonias de levadura son húmedas y cremosas o de textura lisas a membranosa. Las levaduras se consideran patógenos oportunistas.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, 9000
Color Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo deshidratado
Tipo de medios base nitrogenada de levadura sin aminoácidos
Tipo de producto base nitrogenada de levadura sin aminoácidos
Formulación Fuente de nitrógeno: 5 g/l de sulfato amónico
Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato de calcio, 2 μg/l de ácido fólico, 2000 μg/l de inositol, 400 μg/l de niacina, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 400 μg/l de hidrocloruro de piridoxina, 200 μg/l de riboflavina, 400μg/l de hidrocloruro de tiamina
Compuestos que suministran oligoelementos: 500,0 μg/l de ácido bórico, 40,0 μg/l de sulfato de cobre, 100,0 μg/l de yoduro de potasio, 200,0 μg/l de cloruro férrico, 400,0 μg/l de sulfato de manganeso, 200,0 μg/l de molibdato sódico, 400,0 μg/l de sulfato de cinc
Sales: 1,0 g/l de fosfato monopotásico, 0,5 g/l de sulfato de magnesio, 0,1 g/l de cloruro sódico, 0,1 g/l de cloruro cálcico
Para utilizar con (aplicación) Para clasificar las levaduras según la asimilación del nitrógeno
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g