Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base nitrogenada de levadura
Descripción
- Fórmula Wickerham
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- Base nitrogenada de levadura
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | base de nitrógeno de levadura |
| Tipo de producto | Base nitrogenada de levadura |
| Formulación | Fuente de nitrógeno: 5 g/l de sulfato de amonio, aminoácidos: 10 mg/l de monoclorhidrato de L-histidina, 20 mg/l de LD-metionina, 20 mg/l de LD-triptófano, Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato de calcio, 2 μg/l de ácido fólico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la clasificación de las levaduras sobre la base de características coloniales y la morfología celular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |