Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo de moho de levadura
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- caldo de moho de levadura
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de moho de levadura |
| Tipo de producto | caldo de moho de levadura |
| Formulación | Extracto de levadura 3 g/l, extracto de malta 3 g/l, peptona 5 g/l, dextrosa 10 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |