Learn More
BD Agar de moho de levadura Difco™
Descripción
La selectividad de los medios puede mejorarse mediante la acidificación o mediante la adición de agentes selectivos. El agar YM debe esterilizarse sin ajuste de pH y se debe añadir ácido estéril al medio estéril fundido enfriado a 45–50 °C. El agar YM acidificado no debe calentarse. Los antibióticos se pueden agregar de forma aséptica a los medios estériles. Otros materiales fungiestáticos, como el propionato de sodio y el difenil, pueden añadirse al agar YM para eliminar los mohos y permitir la enumeración de levaduras en poblaciones mixtas.
- Buena respuesta de cultivo a pH 6,2 (solución al 4,1 %, 25 °C):
Aspergillus brasiliensis (níger) 16404, Candida albicans 10231, Escherichia coli 25922, Lactobacillus rhamnosus 7469, Saccharomyces cerevisiae 9763 - El extracto de levadura es una fuente de elementos traza, vitaminas y aminoácidos
- El extracto de la malta es una fuente de carbono, proteínas y nutrientes
- La peptona es una fuente adicional de carbono y proporciona nitrógeno y aminoácidos
- La dextrosa proporciona carbono
- El agar es un agente solidificante
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, COMPF |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de moho de levadura |
| Tipo de producto | Agar de moho de levadura |
| Formulación | Extracto de levadura 3 g/l, extracto de malta 3 g/l, peptona 5 g/l, dextrosa 10 g/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |