Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de carbono de levadura
Código de producto. 11738842
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
11738842 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 11738842 Proveedor BD N.º de proveedor 239110
Fórmula Wickerham, clasificación de levaduras basada en asimilación del nitrógeno
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de carbono de levadura
Tipo de producto Base de carbono de levadura
Formulación Fuente de carbono: 10 g/l de dextrosa, Aminoácidos: 1 mg/l de monoclorhidrato de L-histidina, 2 mg/l de LD-metionina, 2 mg/l de LD-triptófano, Vitaminas: 2 μg/l de biotina, 400 μg/l de pantotenato de calcio, 2 μg/l de ácido fólico, inositol
Para utilizar con (aplicación) Para la clasificación de las levaduras sobre la base de características coloniales y la morfología celular
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g