Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar XLD (xilosa, lisina, desoxicolato)
Código de producto. p-4902019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11703513 500 g Frasco 500 g
11783503 2 kg Balde 2 Kg
2 options
Código de producto. 11703513
Marca: BD 278850
Medio moderadamente selectivo recomendado para el aislamiento y la diferenciación de patógenos intestinales, especialmente especies de Shigella.
  • Formulación: 3,5 g/l de xilosa, 5 g/l de L-lisina, 7,5 g/l de lactosa, 7,5 g/l de sacarosa, 5 g/l de cloruro sódico, 3 g/l de extracto de levadura, 0,08 g/l de rojo de fenol, 2,5 g/l de desoxicolato de sodio, 0,8 g/l de citrato de amonio férrico, 6,8 g/l de tiosulfato sódico, 13,5 g/l de agar
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar XLD
Tipo de producto Agar xilosa, lisina, desoxicolato
Formulación Xilosa 3,5 g/l, L-lisina 5 g/l, lactosa 7,5 g/l, sacarosa 7,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, rojo de fenol 0,08 g/l, desoxicolato de sodio 2,5 g/l, citrato de amonio férrico 0,8 g/l, tiosulfato sódico 6,8 g/l, agar 13,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento y la diferenciación de patógenos intestinales
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bile, extract, Ammonium iron(III) citrate