Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Wilkins-Chalgren
Descripción
- Formulación: 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 10 g/l de peptona, 5 g/l de extracto de levadura, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 1 g/l de L-arginina, 1 g/l de piruvato sódico, 5 mg/l de hemina, 0,5 mg/l de vitamina K1, 15 g/l de agar
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Certifications
ISO/DIS, 11014CCAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014CCAM |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Wilkins-Chalgren |
| Tipo de producto | Agar Wilkins-Chalgren |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10 g/l, peptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 1 g/l, cloruro de sodio 5g /l, L-arginina 1 g/l, piruvato sódico 1 g/l, hemina 5 mg/l, vitamina K1 0,5 mg/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pruebas de susceptibilidad de anaerobios y para el aislamiento y cultivo de anaerobios |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |