Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio diferencial de laboratorio Wallerstein
Descripción
- Formulación: 4 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 50 g/l de dextrosa, 0,55 g/l de fosfato monopotásico, 425 mg/l de cloruro potásico, 125 mg/l de cloruro cálcico, 125 mg/l de sulfato de magnesio, 2,5 mg/l de cloruro férrico, 2,5 mg/l de sulfato de magnesio, 20 g/l, 22 mg de verde de bromocresol, 4 mg de cicloheximida
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio diferencial de laboratorio Wallerstein |
| Tipo de producto | Medio diferencial de laboratorio Wallerstein |
| Formulación | 4 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 50 g/l de dextrosa, 0,55 g/l de fosfato monopotásico, 425 mg/l de cloruro potásico, 125 mg/l de cloruro cálcico, 125 mg/l de sulfato de magnesio, 2,5 mg/l de cloruro férrico, 2,5 mg/l de sulfato de magnesio, 20 g/l, 22 mg de verde de bromocresol, 4 mg de cicloheximida |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de bacterias encontradas en procesos de elaboración de cerveza y fermentación industrial |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |