missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de glucosa de bilis rojo violeta
Descripción
- Formulación: Extracto de levadura 3 g/l, digestión pancreática de gelatina 7 g/l, sales biliares n.º 3 1,5 g/l, glucosa 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, rojo neutro 0,03 g/l, Violeta cristal 2 g/l, agar 15 g/l
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
CCAM, COMPF, EP, ISO, JP, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM, COMPF, EP, ISO, JP, USP |
| Color | Rojo violeta |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de glucosa de bilis rojo violeta |
| Tipo de producto | Agar de glucosa de bilis rojo violeta |
| Formulación | 3 g/l de extracto de levadura, 7 g/l de digerido pancreático de gelatina, 1,5 g/l de sales biliares n.° 3, 10 g/l de glucosa, 5 g/l de cloruro de sodio, 0,03 g/l de rojo neutro, 2 g/l de violeta de cristal, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para detectar y enumerar Enterobacteriaceae en alimentos y productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: bile salts No. 3
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?