Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de bilis rojo violeta
Código de producto. p-4901939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tipo de empaquetado:
Frasco
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11758143 500 g Frasco 500 g
1 options
Código de producto. 11758143
Marca: BD 211695
Para enumerar organismos coliformes en productos lácteos
  • Formulación: Extracto de levadura 3 g/l, peptona 7 g/l, sal biliar n.º 3 1,5 g/l, lactosa 10 g/l, cloruro sódico 5 g/l, agar 15 g/l, rojo neutro 0,03 g/l, violeta cristal 2 mg/l.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD
Color Rojo violeta
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de bilis rojo violeta
Tipo de producto Agar de bilis rojo violeta
Formulación 3 g/l de extracto de levadura, 7 g/l de peptona, 1,5 g/l de sales biliares n.° 3, 10 g/l de lactosa, 5 g/l de cloruro de sodio, 15 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 2 mg/l de violeta de cristal
Para utilizar con (aplicación) Para enumerar organismos coliformes en productos lácteos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: oxgall