Learn More
BD Caldo tríptico de soja (medio de digestión de caseína de soja) Bacto™
Código de producto. 11738163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 KG
2 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11738163 2 kg Balde 2 Kg
10098983 500 g Frasco 500 GR
11748163 10 kg Balde 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11738163 Proveedor BD N.º de proveedor 211822
Cumple con las especificaciones USP y EP. El caldo tríptico de soja (medio de digestión de caseína de soja) BD™ Bacto™ es un medio deshidratado de uso general para el aislamiento, la detección y el cultivo de una amplia variedad de microorganismos.
El caldo tríptico de soja (medio de digestión de caseína de soja) es un medio de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos de una variedad de muestras clínicas y no clínicas. TSB es un medio nutritivo que apoyará el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos aeróbicos, facultativos y anaeróbicos comunes.
  • Esta formulación se incluye en la USP como un medio para su uso en la realización de pruebas de enumeración microbiana y pruebas para microorganismos específicos al analizar productos farmacéuticos no estériles.
  • TSB fue elegido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA para detectar bacterias viables en vacunas vivas.
  • TSB se recomienda para probar contaminantes bacterianos en cosméticos y cumple con las normas establecidas en la industria alimentaria.
  • Debido a su capacidad para la promoción del crecimiento, TSB también se recomienda para su uso como caldo de inóculo para la difusión en disco y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de dilución en agar, según lo estandarizado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (Instituto de normas clínicas y de laboratorios) (CLSI).
  • Utilizado en el aislamiento de: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subespecia enterica serotipo Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Color Beige claro
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Formulario Deshidratado (flujo libre, homogéneo)
Tipo de medios Caldo tríptico de soja
Tipo de producto Caldo tríptico de soja (medio de digestión de caseína de soja)
Formulación 17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de soja, 2,5 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg