Learn More
BD Agar Difco™, de grado técnico
Código de producto. p-4886727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Frasco
Recipiente
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11783523 2 kg Recipiente 2 KG
11793523 500 g Frasco 500 g
2 options
Código de producto. 11783523
Marca: BD 281210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos. El agar de grado técnico BD™ Difco™ es un agente solidificante con parámetros de control de calidad más amplios que otros agares bacteriológicos. Sin embargo, la solubilidad, la temperatura de gelificación y la solidez se supervisan cuidadosamente para permitir su uso.
El agar técnico es adecuado para muchas aplicaciones bacteriológicas. Este agar no está altamente procesado, tiene especificaciones técnicas más amplias que otros agares y no se recomienda para el crecimiento de organismos exigentes. Muestra una buena respuesta de cultivo (en caldo nutritivo) a «Escherichia coli» 25922 y «Staphylococcus aureus» 25923.
  • Pérdida por secado (LOD): ≤ 20%
  • Ceniza (%): ≤6,5%
  • Calcio μ g/g (ppm): ≤3000 ppm
  • Magnesio μ g/g (ppm): ≤1300 ppm
  • Punto de fusión: ≤ 85°C
  • Punto de gelificación: 32–39 °C
  • Fuerza del gel: 613 g/cm3
  • pH (1,5% de solución, 25 °C): 5,9
  • Recuento de esporas: 4300 UFC/g
  • Recuento en placa estándar: 2725 UFC/g
  • Compuestos inorgánicos: 0,110 % de calcio, 0,172 % de cloruro, < 0,001 % de cobalto, < 0,001 % de cobre, 0,002 % de hierro, < 0,001 % de plomo, 0,093 % de manganeso, < 0,001 % de manganeso, < 0,005 % de nitrato, 0,015 % de fosfato, 0,124 % de potasio, 0,932 % de sodio, 0,367 % de sulfato, 0,646 % de azufre, < 0,001 % de estaño, < 0,001 % de cinc
El agar es un ficocoloide extraído de un grupo de algas marinas de color rojo-púrpura (clase «Rhodophyceae»). El agar es el agente gelificante preferido porque permanece firme a temperaturas de crecimiento para muchos patógenos. También es resistente a una descomposición por enzimas bacterianas. El agar se funde a una temperatura diferente a la que se solidifica, una propiedad conocida como histéresis. Generalmente es resistente a las fuerzas de cizallamiento; sin embargo, diferentes agares pueden tener diferentes resistencias del gel. El agar se suele utilizar en una concentración final al 1–2 % para la solidificación de medios de cultivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Color De beige muy claro a medio
Concentración 1,5%
Contenido y almacenamiento <30 °C
Aditivo Agar de grado técnico
Formulario Polvo deshidratado
Grado Técnico
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo bacteriológico
Tipo de empaquetado Recipiente
Cantidad 2 kg