Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar de SFP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, COMPF, ISO |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar Shahidi Ferguson Perfringens |
| Tipo de producto | Base de agar Shahidi Ferguson Perfringens |
| Formulación | Extracto de levadura 5 g/l, proteosa peptona n.º 3 7,5 g/l, digestión pancreática de caseína 7,5 g/l, Soytone 5 g/l, citrato de amonio férrico 1 g/l, bisulfito de sodio 1 g/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección y la enumeración de Clostridium perfringens en alimentos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |