missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Rogosa para lactobacilo selectivo (SL)

Código de producto. 11738942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11738942 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11738942 Proveedor BD N.º de proveedor 248020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para cultivar lactobacilos orales, vaginales y fecales

  • Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 10 g/l, arabinosa 5 g/l, sacarosa 5 g/l, acetato de sodio 15 g/l, citrato de amonio 2 g/l, fosfato monopotásico 6 g/l, sulfato de magnesio 0,57 g sulfato de manganeso 0,12 g sulfato ferroso 0,03 g/l, polisorbato 80 1 g/l

Información de órdenes

Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.

Certifications

COMPF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad COMPF
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar Rogosa para lactobacilo selectivo
Tipo de producto Agar Rogosa para lactobacilo selectivo (SL)
Formulación Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 10 g/l, arabinosa 5 g/l, sacarosa 5 g/l, acetato de sodio 15 g/l, citrato de amonio 2 g/l, fosfato de monopotásico 6 g/l, sulfato de magnesio 0,57 g, sulfato de manganeso 0,12 g, sulfato ferroso 0,03 g/l, polisorbato 80 1 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo selectivo de lactobacilos orales, vaginales y fecales
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.