Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de extracto de arroz
Código de producto. 11728133
Change view
Click to view available options
:
Agar de extracto de arroz; 100 g
Código de producto.
11728133 Agar de extracto de arroz; 100 g
1 options
Código de producto. 11728133 Proveedor BD N.º de proveedor 211567
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la promoción de la formación de clamidospora por Candida albicans y C. stellatoidea como medio de diferenciarlos de otras especis de Candida
  • Formulación: Arroz blanco, extracto de (sólidos) 5 g/l, agar 20 g/l.
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de extracto de arroz
Tipo de producto Agar de extracto de arroz
Formulación Arroz blanco, extracto de (sólidos) 5 g/l, agar 20 g/l.
Para utilizar con (aplicación) Para la promoción de la formación de clamidospora por Candida albicans y C. stellatoidea como medio de diferenciarlos de otras especies de Candida
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 100 g