Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar rojo fenol de manitol
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar rojo fenol de manitol |
| Tipo de producto | Agar rojo fenol de manitol |
| Formulación | 10 g/l de proteosa peptona n.° 3, 1 g/l de extracto de carne, 10 g/l de D-manitol, 5 g/l de cloruro sódico, 15 g/l de agar, 25 mg/l de rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la capacidad de los microorganismos para fermentar el manitol |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |