Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de medio PALCAM
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de medio PALCAM |
| Tipo de producto | Base de medio PALCAM |
| Formulación | 39 g/l de base de agar sangre Columbia, (10 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de proteosa peptona n.° 3, 5 g/l de extracto de levadura, 3 g/l de infusión de corazón de ternera de 500 g, 1 g/l de almidón de maíz, 5 g/l de cloruro sódico, 15 g/l de agar); 10 g/l de manitol; 0,5 g/l de dextrosa; 1 g/l de esculina; 0,5 g/l de citrato de amonio férrico; 15 g/l de cloruro de litio; 0,08 g/l de rojo de fenol; 5 mg/l de acriflavina HCL; 0,01 g/l de sulfato de polimixina B; 2 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aislar y cultivar «Listeria», especialmente en muestras de alimentos y productos lácteos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Palcam Medium Base
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: lithium chloride