Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de avena
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de avena |
| Tipo de producto | Agar de avena |
| Formulación | Avena 60 g/l, agar 12,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de hongos, especialmente para la formación de macrósporas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |