missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar MYP (manitol, yema, polimixina B)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, AOAC, BAM, COMPF, ISO, USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar MYP |
| Tipo de producto | agar MYP |
| Formulación | 1 g/l de extracto de carne, 10 g/l de peptona, 10 g/l de manitol D, 10 g/l de cloruro sódico, 25 mg/l de rojo de fenol, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | 50 % de enriquecimiento de yema de huevo y vial antimicrobiano P para la enumeración de «Bacillus cereus» en alimentos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?