Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio MSRV
Descripción
- Se utiliza con el suplemento antimicrobiano de novobiocina
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio MSRV |
| Tipo de producto | medio MSRV |
| Formulación | 4,59 g/l de triptosa, 4,59 g/l de hidrolizado de caseína (ácido), 7,34 g/l de cloruro sódico, 1,47 g/l de fosfato monopotásico, 10,9 g/l de cloruro de magnesio (anhidro), 37 mg/l de oxalato verde malaquita, 2,7 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Suplemento antimicrobiano de novobiocina |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |