missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: medio GI de motilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | medio GI de motilidad |
| Tipo de producto | Medio GI de motilidad |
| Formulación | 10 g/l de infusión de 500 g de corazón de ternera, 10 g/l de triptosa, 5 g/l de cloruro sódico, 53,4 g/l de gelatina, 3 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de la motilidad de los microorganismos y para la separación de organismos en su fase motil |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?