missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Letheen modificado, (AOAC)
Descripción
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Letheen |
| Tipo de producto | Agar Letheen modificado (AOAC) |
| Formulación | Agar Letheen 32 g/l, triptona 5 g/l, peptona proteosa n.° 3 10 g/l, extracto de levadura 2 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, bisulfito de sodio 0,1 g/l, agar 5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaluación microbiológica de cosméticos; neutraliza los compuestos de amonio cuaternario |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?