Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar Middlebrook 7H10
Descripción
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- agar Middlebrook 7H10
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
ISO, 9000, EP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000, EP |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Middlebrook 7H10 |
| Tipo de producto | Agar Middlebrook 7H10 |
| Formulación | Sulfato amónico 0,5 g/900 ml, fosfato monopotásico 1,5 g/l,/900 ml, fosfato disódico 1,5 g/900 ml, citrato de sodio 0,4 g/900 ml, sulfato de magnesio 25 mg/900 ml, cloruro de calcio 0,5 mg/900 ml, sulfato de cinc 1 mg/900 ml, sulfato de cobre 1 mg/900 ml, ácido L-glutámico (sal sódica) 0,5 g/900 ml, citrato de amonio férrico 0,04 g/900 ml, hidrocloruro de piridoxina 1 mg/900 ml, biotina 0,5 mg/900 ml, verde de malaquita 250 μg/900 ml, agar 15 g/900 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de Escherichia coli 25922, Mycobacterium tuberculosis H37Ra 25177, Mycobacterium kansasii, grupo I 12478, Mycobacterium scrofulaceum, grupo II 19981, Mycobacterium intracellulare, grupo III 13950, Mycobacterium fortuitum, grupo IV 6841 |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |