Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de microinóculo
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de microinóculo |
| Tipo de producto | Caldo de microinóculo |
| Formulación | 5 g/l de proteosa peptona, 20 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 2 g/l de fosfato de monopotasio, 0,1 g/l de polisorbato 80 |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación del inóculo de lactobacilos y otros microorganismos utilizados en ensayos microbiológicos de vitaminas y aminoácidos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |