missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de malta
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
ISO 9001:2008, AOAC, BAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008, AOAC, BAM |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar malta |
| Tipo de producto | Agar de malta |
| Formulación | Extracto de malta 30 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección y aislamiento de levaduras y mohos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?