Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo de malonato
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
COMPF, SMD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de malonato |
| Tipo de producto | Caldo de malonato |
| Formulación | Sulfato amónico 2 g/l, fosfato dipotásico 0,6 g/l, fosfato monopotásico 0,4 g/l, cloruro de sodio 2 g/l, malonato de sodio 3 g/l, azul de bromotimol 25 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Diferenciación de Enterobacter y Escherichia a partir de la utilización de malonato |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |