missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar MacConkey sin violeta cristal
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar MacConkey |
| Tipo de producto | Agar MacConkey sin violeta cristal |
| Formulación | Peptona 20 g/l, lactosa 10 g/l, sales de bilis 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 12 g/l, rojo neutro 0,05 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para permitir el crecimiento de estafilococos y enterococos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?