Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo m TGE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de extracto de m triptona glucosa (TGE) |
| Tipo de producto | Caldo de extracto de m triptona glucosa |
| Formulación | 6 g/l de extracto de ternera, 10 g/l de triptona, 2 g/l de dextrosa (glucosa) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento de bacterias termofílicas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |