Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar m LES Endo
Código de producto. p-4901448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para utilizar con (aplicación):
Para enumerar coliformes en agua por filtración de membrana
Para la enumeración de coliformes en muestras de agua mediante filtración de membrana
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Para utilizar con (aplicación) unitSize
11743483 500 g Para enumerar coliformes en agua por filtración de membrana 500 g
11723483 100 g Para la enumeración de coliformes en muestras de agua mediante filtración de membrana 100 g
2 options
Código de producto. 11743483
Marca: BD 273620
Para enumerar coliformes en agua por filtración de membrana
  • Formulación: Extracto de levadura 1,2 g/l, casitona 3,7 g/l, tiopeptona 3,7 g/l, triptosa 7,5 g/l, lactosa 9,4 g/l, fosfato dipotásico 3,3 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, cloruro sódico 3,7 g/l, desoxicolato sódico 0,1 g/l, laurilsulfato de sodio 0,05 g/l, sulfito sódico 1,6 g/l
Certifications
CE, COMPF, SMD, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, COMPF, SMD, SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar mLES Endo
Tipo de producto Agar m LES Endo
Formulación Extracto de levadura 1,2 g/l, casitona 3,7 g/l, tiopeptona 3,7 g/l, triptosa 7,5 g/l, lactosa 9,4 g/l, fosfato dipotásico 3,3 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, cloruro de sodio 3,7 g/l, desoxicolato de sodio 0,1 g/l, laurilsulfato de sodio 0,05 g/l, sulfito de sodio 1,6 g/l, fucsina básica 0,8 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para enumerar coliformes en agua por filtración de membrana
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: basic fuchsin, sodium sulphite