missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo m Endo MF™

Código de producto. p-4901451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Formulario:
Deshidratado
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario unitSize
11733493 500 g Deshidratado 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11733493 Proveedor BD N.º de proveedor 274930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la enumeración de organismos coliformes en agua mediante filtración de membrana

  • Formulación: 1,5 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de casitona, 5 g/l de tiopeptona, 10 g/l de triptosa, 12,5 g/l de lactosa, 0,1 g/l de desoxicolato de sodio, 4,375 g/l de fosfato dipotásico, 1,375 g/l de fosfato monopotásico, 5 g/l de cloruro sódico, 0,05 g/l de laurilsulfato de sodio, 2,1 g/l de sulfito sódico

Certifications

COMPF, SMD, SMWW

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad COMPF, SMD, SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Caldo m Endo MF-Millipore
Tipo de producto Caldo m Endo MF™
Formulación Extracto de levadura 1,5 g/l, casitona 5 g/l, tiopeptona 5 g/l, triptosa 10 g/l, lactosa 12,5 g/l, desoxicolato de sodio 0,1 g/l, fosfato dipotásico 4,375 g/l, fosfato monopotásico 1,375 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, laurilsulfato de sodio 0,05 g/l, sulfito de sodio 2,1 g/l, fucsina básica 1,05 g/l
Para utilizar con (aplicación) Filtro Millipore™, técnica de filtración de membrana de un paso para la enumeración de coliformes
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • m Endo Broth MF, Dehydrated
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium sulphite, basic fuschin
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.