Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base de caldo Luria, Miller
Descripción
- Contienen 0,5 g/l de NaCl
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | base de caldo Luria, Miller |
| Tipo de producto | Base de caldo Luria, Miller |
| Formulación | 10 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 0,5 g/l de cloruro sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento y propagación de «Escherichia coli» en procedimientos de microbiología molecular con o sin adición de glucosa |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |