Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de medio Lowenstein
Código de producto. 11738902
Change view
Click to view available options
:
Base de medio Lowenstein; 500 g
Código de producto.
11738902 Base de medio Lowenstein; 500 g
1 options
Código de producto. 11738902
Marca: BD 244420
Se utiliza con glicerol para preparar varios medios de huevo coagulados para el aislamiento y diferenciación de micobacterias
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de medio Lowenstein
Tipo de producto Base de medio Lowenstein
Formulación Asparagina 3,6 g/l, fosfato monopotásico 2,4 g/l, sulfato de magnesio 0,24 g/l, citrato de magnesio 0,6 g/l, harina de patata 30 g/l, verde de malaquita 0,4 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y cultivo de micobacterias y como base para medios selectivos, diferenciales enriquecidos para micobacterias
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g