Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de medio de Leptospira EMJH
Click to view available options
:
Base de medio de Leptospira EMJH; 500 g
Descripción
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | SMWW |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de medio de Leptospira |
| Tipo de producto | Base de medio de Leptospira EMJH |
| Formulación | 1 g/l de fosfato disódico, 0,3 g/l de fosfato monopotásico, 1 g/l de cloruro sódico, 0,25 g/l de cloruro de amonio, 5 mg/l de tiamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con el enriquecimiento de Leptospira EMJH para cultivar y mantener «Leptospira» |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride