Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar LB, Lennox
Descripción
- Contiene 5 g/l de NaCl
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar con caldo de lisogenia (LB) |
| Tipo de producto | agar LB, Lennox |
| Formulación | Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Propagación y mantenimiento de Escherichia coli para biología molecular |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |