Learn More
BD Caldo MRS lactobacilos Difco™
Código de producto. 11793543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11793543 2 kg Balde 2 Kg
11713553 500 g Frasco 500 g
11703553 10 kg Balde 10 Kg
3 options
Código de producto. 11793543
Marca: BD 288110
Recomendado para su uso en el aislamiento, la enumeración y el cultivo de especies de lactobacilos. Caldo MRS BD™ Difco™: favorece la proliferación abundante de todos los lactobacilos de fuentes orales, fecales, lácteas, entre otras. Se suministra en un práctico polvo deshidratado fácil de usar.
El polvo del caldo MRS lactobacilos Difco™ contiene peptona y dextrosa. Estos ingredientes suministran nitrógeno, carbono y otros elementos necesarios para el crecimiento. El polisorbato 80, el acetato, el magnesio y el manganeso proporcionan factores de crecimiento para cultivar una variedad de lactobacilos. Los ingredientes anteriores pueden inhibir el crecimiento de algunos organismos diferentes a los lactobacilos.
  • Basados en las formulaciones de deMan, Rogosa, y Sharpe
  • Las muestras se pueden inocular directamente en el caldo MRS lactobacilos
  • Produce una buena respuesta de cultivo con: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 y Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH (5,5% de solución, 25 °C): 6,5 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad COMPF, SMD
Color Canela
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo deshidratado
Tipo de medios Caldo MRS
Tipo de producto Caldo MRS lactobacilos
Formulación Proteosa Peptona n.° 3 10 g/l, extracto de ternera 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato amónico 2 g/l, acetato de sodio 5 g/l, sulfato de magnesio 0,1 g/l, sulfato de manganeso 0,05 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de lactobacilos
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg