Learn More
BD Caldo MRS lactobacilos Difco™
Descripción
El polvo del caldo MRS lactobacilos Difco™ contiene peptona y dextrosa. Estos ingredientes suministran nitrógeno, carbono y otros elementos necesarios para el crecimiento. El polisorbato 80, el acetato, el magnesio y el manganeso proporcionan factores de crecimiento para cultivar una variedad de lactobacilos. Los ingredientes anteriores pueden inhibir el crecimiento de algunos organismos diferentes a los lactobacilos.
- Basados en las formulaciones de deMan, Rogosa, y Sharpe
- Las muestras se pueden inocular directamente en el caldo MRS lactobacilos
- Produce una buena respuesta de cultivo con: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 y Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (5,5% de solución, 25 °C): 6,5 ± 0,2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, SMD |
| Color | Canela |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo MRS |
| Tipo de producto | Caldo MRS lactobacilos |
| Formulación | Proteosa Peptona n.° 3 10 g/l, extracto de ternera 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato amónico 2 g/l, acetato de sodio 5 g/l, sulfato de magnesio 0,1 g/l, sulfato de manganeso 0,05 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de lactobacilos |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 10 kg |