missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar AOAC lactobacilos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar lactobacilos |
| Tipo de producto | Agar AOAC lactobacilos |
| Formulación | 15 g/l de leche peptonizada, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 5 g/l de jugo de tomate, 2 g/l de fosfato monopotásico, 1 g/l de polisorbato 80, 10 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento AOAC de cultivos de caldos para ensayos microbiológicos de vitaminas y aminoácidos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?